Stampa…
N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408352-500MGEA 516 CHF
APOSPC408352-500MG
N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
N-(4-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉FN₂·ClH
Peso molecolare: 258,763 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21098651
CAS Number: 1353946-54-9
Mehr About VWR