N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408340-500MGEA
516
CHF
APOSPC408340-500MG
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
N-(2-Fluoro-benzyl)-cyclohexane-1,4-diamine hydrochloride
Formula:
C₁₃H₁₉FN₂·ClH Peso molecolare: 258,763 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD21098475 CAS Number: 1353959-43-9 |