Stampa…
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408336-500MGEA 516 CHF
APOSPC408336-500MG
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(S)-3-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₂₀FNO₄S
Peso molecolare: 329,387 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18837564
CAS Number: 1289585-25-6
Mehr About VWR