Stampa…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408288-1GEA 187 CHF
APOSPC408288-1G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-5-iodo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12911585
CAS Number: 1184913-75-4
Mehr About VWR