Stampa…
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
APOSPC408092-5GEA 158 CHF
APOSPC408092-5G APOSPC408092-25G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Formula: C₅HClF₈O₂
Peso molecolare: 280,5 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01328318
CAS Number: 66443-79-6
UN: 1760
ADR: 8,III
Mehr About VWR