2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408030-500MGEA
463
CHF
APOSPC408030-500MG
2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
2-[(4-Fluoro-benzyl)-methyl-amino]-ethanol
Formula:
C₁₀H₁₄FNO Peso molecolare: 183,223 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14646020 CAS Number: 2248-70-6 |