(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC408026-1GEA
1040
CHF
APOSPC408026-1G
(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
(5-Fluoro-pyridin-2-yl)-dimethyl-amine
Formula:
C₇H₉FN₂ Peso molecolare: 140,158 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24369772 CAS Number: 1420961-53-0 |