Stampa…
4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
APOSPC407024-1GEA 472 CHF
APOSPC407024-1G
4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
4-Hydroxy-2-n-propyl-6-trifluoromethylquinoline
Formula: C₁₃H₁₂F₃NO
Peso molecolare: 255,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684130
CAS Number: 927800-87-1
Mehr About VWR