tri-Sodio citrato soluzione, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
854-200MLEA
125
CHF
854-200ML
tri-Sodio citrato soluzione, Sigma-Aldrich®
tri-Sodio citrato
Citrate Solution for the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears. No dilution required. Add 30 ml citrate solution to 20 ml absolute acetone for preparation of fixative.
Formula:
C₆H₅Na₃O₇ Peso molecolare: 258,07 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012462 CAS Number: 68-04-2 |