Stampa…
Cerio (IV) solfato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ceric disulfate
35650.K2EA 105 CHF
35650.K2
Cerio (IV) solfato standardised solution 0.1 N in soluzione acquosa
Cerio (IV) solfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Peso molecolare: 332,24 g/mol
Densità: 1,05
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148852
CAS Number: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02002
Mehr About VWR