Stampa…
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
87080.230EA 252 CHF
87080.230 87080.180 87080.130
4-(Dimethylamino)pyridine ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006418
CAS Number: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C
Learn more
About VWR
Mehr About VWR