Stampa…
Manganese (II) solfato
Fornitore: Hach
Attenzione
Synonyms: Solfato di manganese
HACH107166EA 48.1 CHF
HACH107166
Manganese (II) solfato
Manganese (II) solfato
Formula: MnO₄S
Peso molecolare: 151 g/mol
Punto di fusione: 700…720 °C
Densità: 3,25 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 7785-87-7
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05782
Mehr About VWR