Trifenil fosfato
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
48064.EA
31.8
CHF
48064.
Trifenil fosfato
Trifenil fosfato
Formula:
C₁₈H₁₅O₄P Peso molecolare: 326,29 g/mol Punto di ebollizione: 412 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 50…51 °C Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 223 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003031 CAS Number: 115-86-6 EINECS: 204-112-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09872 |