Stampa…
7-Bromoisatin ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32843.09EA 654 CHF
H32843.09 H32843.03
7-Bromoisatin ≥97%
7-Bromoisatin
Formula: C₈H₄BrNO₂
Peso molecolare: 226,03 g/mol
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00774354
CAS Number: 20780-74-9
Mehr About VWR