N,N-Dimetilacetammide, anidro ≥99.8%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
44913.K2EA
393
CHF
44913.K2
44913.5Y
44913.AE
N,N-Dimetilacetammide, anidro ≥99.8%
N,N-Dimetilacetammide
Formula:
CH₃CON(CH₃)₂ Peso molecolare: 87,12 g/mol Punto di ebollizione: 165…166 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 0,940 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS Number: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03254 |