Stampa…
Magnesio solfato 1 mol/l in soluzione acquosa
Fornitore: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-056EA 397 CHF
ROCKMB-056
Magnesio solfato 1 mol/l in soluzione acquosa
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Peso molecolare: 120,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Mehr About VWR