Stampa…
Rosso fenolo 0,4 g/L in ethanol, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
34304.237EA 365 CHF
34304.237_T 34304.237 34304.237DP
Rosso fenolo 0,4 g/L in ethanol, TECHNICAL
Rosso fenolo
  • Viraggio: pH 6,4 - 8,2
Formula: C₁₉H₁₄O₅S
Peso molecolare: 354,38 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003552
CAS Number: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
UN: 1170
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
Learn more
About VWR
Mehr About VWR