Stampa…
Tetreetilammonio bromuro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
87084.230EA 44.9 CHF
87084.230 87084.290
Tetreetilammonio bromuro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Peso molecolare: 210,16 g/mol
Punto di fusione: 285 °C
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
Visualizza i codici
Assay Min. 99%
Water Max. 1,0%
Learn more
About VWR
Mehr About VWR