Stampa…
Acido dicloroacetico, GPR RECTAPUR®
Pericolo
Synonyms: DCA
87085.290EA 144 CHF
87085.290 87085.230
Acido dicloroacetico, GPR RECTAPUR®
Acido dicloroacetico
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 128,94 g/mol
Punto di ebollizione: 194 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼–4 °C
Densità: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004223
CAS Number: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Assay (GC) ≥98.0 %
Density (d20°C/ 4°C) 1.560 - 1.570
Identity (IR) passes test
Learn more
About VWR
Mehr About VWR