Stampa…
Mercurio (II) bromuro ≥99%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi
Pericolo
86147.150EA 279 CHF
86147.150
Mercurio (II) bromuro ≥99%, AnalaR NORMAPUR® ACS per analisi
Mercurio (II) bromuro
Formula: Br₂Hg
Peso molecolare: 360,4 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 236 °C
Densità: 6,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011040
CAS Number: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Titolo Min. 99 %
Insolubile in metanolo Max. 0,05 %
Residuo dopo riduzione Max. 0,02 %
Cl (Cloruro) Max. 0,25 %
Conforme a ACS Conforme
Learn more
About VWR
Mehr About VWR