Stampa…
4-Aminofenolo ≥99.0%, Msynth® plus per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ400
8.45129.1000EA 143 CHF
8.45129.1000
4-Aminofenolo ≥99.0%, Msynth® plus per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenolo
Formula: H₂NC₆H₄OH
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa) (dec.)
Punto di fusione: 190 °C
Flash Pt: 195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007869
CAS Number: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/69/2300469.jpg
Visualizza i codici
Colour (visual) white to off white
Appearance of substance (visual) powder
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test
Learn more
About VWR
Mehr About VWR