Ammonio diidrogeno fosfato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43837.0250EA
285
CHF
5.43837.0250
5.43837.0100
Ammonio diidrogeno fosfato, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Ammonio diidrogeno fosfato
Formula:
NH₄H₂PO₄ Peso molecolare: 115,03 g/mol Punto di fusione: 190 °C Densità: 1,80 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS Number: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 |
Assay (acidimetric) | ≥99,0% |
Identity | Passes test |
Ca (Calcium) | ≤0,10 ppm |
Cu (Copper) | ≤0,010 ppm |
Fe (Iron) | ≤0,10 ppm |
K (Potassium) | ≤10 ppm |
Na (Sodium) | ≤10 ppm |
HPLC gradient suitability test (220, 254, 280 nm) chromophoric impurities based on 4'-hydroxyacetophenone | ≤10 ppm |
Chromophore purity | ≥99,999% |