Stampa…
Mercurio (II) cloruro ≥99.5% ACS, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
215465-500GEA 555.02 CHF
215465-500G
Mercurio (II) cloruro ≥99.5% ACS, Fluka™
Mercurio (II) cloruro
Formula: HgCl₂
Peso molecolare: 271,5 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C
Punto di fusione: 276 °C
Densità: 5,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011041
CAS Number: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Assay Min. 99.5 %
Residue on ignition a. reducing with HCOOH (SO₄)* Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 0.002 %
In ether insoluble matter complying
Learn more
About VWR
Mehr About VWR