Stampa…
Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 in soluzione acquosa ≥97% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Cerio (IV) ammonio nitratoAmmonio cerio nitrato
38187-1LEA 214.18 CHF
38187-1L
Ammonio cerio (IV) nitrato 0.1 M Ce(NH4)2(NO3)6 in soluzione acquosa ≥97% Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica, Fluka™
Ammonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Peso molecolare: 548,22 g/mol
Densità: 1,1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151121
CAS Number: 16774-21-3
UN: 2796
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance complying
Assay 0.095 - 0.105 mol/l
Density (D 20/4) 1.083 - 1.098
Learn more
About VWR
Mehr About VWR