Stampa…
Dimetile adipato per sintesi
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.44004.0100EA 29 CHF
8.44004.0100 8.44004.1000
Dimetile adipato per sintesi
Dimetile adipato
Formula: C₈H₁₄O₄
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 215…225 °C (1013 hPa)
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107 °C
MDL Number: MFCD00008469
CAS Number: 627-93-0
Mehr About VWR