Stampa…
Ammonio tiocianato 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Ammonio solfocianuro
302634.1000EA 42.7 CHF
302634.1000
Ammonio tiocianato 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa soluzione volumetrica
Ammonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Peso molecolare: 76,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011428
CAS Number: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Mehr About VWR