Stampa…

L(+)-Asparagina, anidro ≥98.5%, ultrapuro

Synonyms: (S)-(+)-Asparagina

J11590.A1EA 438 CHF
J11590.A1
L(+)-Asparagina, anidro ≥98.5%, ultrapuro
L(+)-Asparagina
Formula: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di fusione: 234…236 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064401
CAS Number: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/67/16113267.jpg

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay ≥98.5%
Identification (FTIR) Conforms
Loss on Drying ≤1.0%
Optical Rotation (c=2 in 10% HCl) +33 - +36°
Thin Layer Chromatography Homogeneous

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR