Stampa…
D(+)-Galattosio ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
J15995.A7EA 2450 CHF
J15995.A7 J15995.A1
D(+)-Galattosio ≥99%
D(+)-Galattosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 164…168 °C
Densità: 1,50
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151230
CAS Number: 59-23-4
EINECS: 200-416-4
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/21/2302121.jpg
Visualizza i codici
Assay (HPLC) ≥99.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.5%
Loss on Drying ≤0.5%
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) ≥77°
Learn more
About VWR
Mehr About VWR