Stampa…
D(+)-Glucosio, anidro
Fornitore: Thermo Scientific
J14535.P5EA 123 CHF
J14535.P5 J14535.Q1
D(+)-Glucosio, anidro
D(+)-Glucosio
Formula: C₆H₁₂O₆
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 147…153 °C
Densità: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148912
CAS Number: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg
Visualizza i codici
Identity By IR
Specific Rotation (25°C) +52.6 to 53.2° (dry basis, c=10 in 0.012 N NH₄OH)
Moisture (KF) ≤1.0%
Learn more
About VWR
Mehr About VWR