Stampa…
Diciclopentadiene
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Pericolo
Synonyms: 3a,4,7,7a-Tetraidro-4,7-metanoindene
EHERC12587000EA 72.3 CHF
EHERC12587000
Diciclopentadiene
Diciclopentadiene
Formula: C₁₀H₁₂
Peso molecolare: 132,21 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 12…34 °C
Densità: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078246
CAS Number: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Mehr About VWR