Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04324.0050EA 43.2 CHF
8.04324.0050 8.04324.9999 8.04324.1000 8.04324.0250 8.04324.9025
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) per sintesi, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161,39 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point -82 °C
Molar Mass 161.39 g/mol
Boiling Point 126 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 0.8 - 25.9 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 325 °C
Viscosity Kinematic 0.9 mm2/s (25 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR