Stampa…

HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)

Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo

40215-1LEA 631.99 CHF
40215-1L
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161,39 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR