Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano), VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
Fornitore: BASF ELECTRONIC CHEMICALS
Pericolo
51152885.EA 2160 CHF
51152885.
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano), VLSI Selectipur® per l'industria elettronica
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Prodotto da BASF
Attenzione: Questo prodotto non è disponibile in tutti i paesi. Verificate per favore la disponibilità con gli uffici VWR del Vostro paese.
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161,39 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –82 °C
Densità: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Mehr About VWR