Stampa…
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 99+%, Electronic Grade
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L16519.APEA 378 CHF
L16519.AP L16519.AC L16519.AE
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) 99+%, Electronic Grade
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Peso molecolare: 161,39 g/mol
Punto di ebollizione: 126 °C
Punto di fusione: –78 °C
Densità: 0,774
Flash Pt: 8 °C (46 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008259
CAS Number: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg
Mehr About VWR