Stampa…
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23320.03EA 116 CHF
B23320.03 B23320.06
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione
Formula: C₄H₄N₂O₃
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Punto di ebollizione: 410 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 330…340 °C
MDL Number: MFCD00082987
CAS Number: 496-76-4
EINECS: 207-829-9
Mehr About VWR