Stampa…
2,4,6-Triaminopyrimidine
Fornitore: Molekula
Attenzione
MOLE80073938-100GEA 0 CHF
MOLE80073938-100G
2,4,6-Triaminopyrimidine
2,4,6-Triaminopyrimidine
Formula: C₄H₇N₅
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di ebollizione: 324 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 252 °C
Densità: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006100
CAS Number: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Mehr About VWR