Stampa…
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Fornitore: Cayman Chemical
CAYM81260-1EA 53.4 CHF
CAYM81260-1
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₆N₄O
Peso molecolare: 126,12 g/mol
Punto di ebollizione: 373 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 285…286 °C
MDL Number: MFCD00006098
CAS Number: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001
Mehr About VWR