Stampa…
2,2'-Bipiridina
Fornitore: Molekula
Pericolo
MOLEM30183563EA 0 CHF
MOLEM30183563
2,2'-Bipiridina
2,2'-Dipiridile
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…72 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006212
CAS Number: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg
Mehr About VWR