Stampa…
2,2'-Bipiridina ACS, GR per analisi, reagent for iron(II) and molybdenum, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03098.0025EA 372 CHF
1.03098.0025 1.03098.0005
2,2'-Bipiridina ACS, GR per analisi, reagent for iron(II) and molybdenum, Supelco®
2,2'-Dipiridile
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…72 °C
Densità: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Flash Pt: 121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006212
CAS Number: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/90/2298490.jpg
Visualizza i codici
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol) conforms
Sensitivity (to ferrous ion) passes test
Learn more
About VWR
Mehr About VWR