2,2'-Bipiridina
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
|
Pericolo
|
EHERC10640000EA
50
CHF
EHERC10640000
2,2'-Bipiridina
2,2'-Dipiridile
Formula:
C₁₀H₈N₂ Peso molecolare: 156,19 g/mol Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 70…72 °C Densità: 1,326 g/cm³ (–150 °C) Flash Pt: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006212 CAS Number: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03382 |