Stampa…
2-Hexylpyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A12772.14EA 1040 CHF
A12772.14 A12772.06
2-Hexylpyridine ≥98%
2-Hexylpyridine
Formula: C₁₁H₁₇N
Peso molecolare: 163,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023552
CAS Number: 1129-69-7
EINECS: 214-454-4
Mehr About VWR