Stampa…
3-Amino-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27540.MDEA 123 CHF
H27540.MD H27540.03
3-Amino-2-methylpyridine 97%
3-Amino-2-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788195
CAS Number: 3430-10-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Mehr About VWR