Stampa…
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14177.14EA 49.2 CHF
A14177.14 A14177.36 A14177.22
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 231 °C
Punto di fusione: 97…101 °C
Flash Pt: 118 °C (244 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006321
CAS Number: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Mehr About VWR