3-Hydroxy-2-pyridone
Fornitore: Molekula
MOLE17976019-100GEA
158.94
CHF
MOLE17976019-100G
3-Hydroxy-2-pyridone
3-Hydroxy-2-pyridone
Formula:
C₅H₅NO₂ Peso molecolare: 111,1 g/mol Punto di ebollizione: 315 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 244…246 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006271 CAS Number: 16867-04-2 EINECS: 240-887-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...