Stampa…

2-Amino-3-hydroxypyridin

Fornitore: Molekula
Pericolo

MOLE26227590-100GEA 0 CHF
MOLE26227590-100G
2-Amino-3-hydroxypyridin
2-Amino-3-hydroxypyridin
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006317
CAS Number: 16867-03-1
EINECS: 240-886-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR