Stampa…
4-(Dimethylamino)pyridine
Fornitore: Molekula
Pericolo
MOLE32942968-100GEA 30.34 CHF
MOLE32942968-100G
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109…111 °C
Flash Pt: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS Number: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Mehr About VWR