Stampa…

2-Fluoro-5-hydroxypyridine 95%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

H27741.03EA 546 CHF
H27741.03
2-Fluoro-5-hydroxypyridine 95%
2-Fluoro-5-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 150…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075040
CAS Number: 55758-32-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR