Stampa…
2-Fluoro-4-iodopyridine 95%
Attenzione
H27517.06EA 383 CHF
H27517.06
2-Fluoro-4-iodopyridine 95%
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formula: C₅H₃FIN
Peso molecolare: 222,99 g/mol
Punto di fusione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092926
CAS Number: 22282-70-8
Mehr About VWR