Stampa…
Acido nicotinico (Niacin)
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC15521000EA 68.9 CHF
EHERC15521000
Acido nicotinico (Niacin)
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Peso molecolare: 123,11 g/mol
Punto di ebollizione: 258 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 142 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 12,06612
Mehr About VWR