Stampa…
3-Chloro-2-methoxypyridine 95%
Attenzione
H27526.03EA 272 CHF
H27526.03
3-Chloro-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095227
CAS Number: 13472-84-9
Mehr About VWR